Learn More
Cloruro potásico, extra puro, SLR, farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10010310 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010310 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10010310
Marca: Fisher Chemical P/4240/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1420 °C
Punto de fusión 770 °C
CAS 7447-40-7
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo cloruro potásico, muriato de potasa, silvita, cloruro de potasio KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo