Learn More
Cloruro potásico, extra puro, SLR, farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. 10355810 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 KG
500 GR
10355810 500 g 500 GR
10417460 2.5 kg 2.50 KG
10427460 5 kg 5 KG
3 options
Código de producto. 10355810
Marca: Fisher Chemical P/4240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ClK, CAS Number-7447-40-7, enseal, potassium chloride kcl, kalitabs, potassium chloride, muriate of potash, chlorvescent, klotrix, klor-con, slow-k, sylvite, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420°C
Punto de fusión 770°C
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54g/mol
Grado Extra puro
Envase Jarra de plástico para polvo