Learn More
Cloruro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15698020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
25 g
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15698020 25 g 25 g
15618030 500 g 500 g
15678020 1 kg 1 Kg
15688020 2.5 kg 2.50 Kg
15638030 6 x 500 g paquete de 6
15628030 5 kg 5 Kg
15608030 4 x 2.5 kg paquete de 4
15668020 12 kg 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15698020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P391125G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 99,0 - 100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.98g/mL at 25°C
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.