Learn More
Cloruro de potasio 3 M/l + AgCl, Chem Lab™
Código de producto. 11935068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11935068 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11935068
Marca: Chem-Lab CL03.1105.0250
Edge
Solución de electrolitos para el llenado de electrodos de pH.
  • Fórmula molecular: KCl-H20 AgCl saturado
  • Masa molar: 74,56g/mol
  • CAS: 7447-40-7
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/M
Densidad 1.13g/mL