Learn More
Cloruro potásico, 0,117 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11326149 500 mL 500 ml
11325447 1 L 1 litro
11315447 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11326149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042696.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Nombre de nota 15, 000μmho at 25°C
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.117M
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC cloruro potásico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cloruro potásico:0,88%; agua:99,12%