Learn More
Cloruro potásico, 0,0375 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11385437 1 L 1 litro
11306149 500 mL 500 ml
11375437 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11385437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042694.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride Conductivity Standard
Nombre de nota 5000μmho at 25°C
Olor Odorless
Forma física Líquido
Concentración 0.0375 M
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55