Learn More
Cloruro potásico, 0,007 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
11386139 500 mL 500 ml
11335437 1 L 1 litro
11345437 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11386139
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042692.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Nombre de nota 1000μmho at 25°C
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.007M
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC cloruro potásico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cloruro potásico:0,052%; agua:99,948%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.