Learn More
Potassium Chlorate, puriss., 99 to 101%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120690 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671160 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15681160 5 kg Poly Bottle 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15671160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 126341KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss., 99-101%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3811-04-9
Fórmula molecular ClKO3
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00011361
Clave InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
Nombre IUPAC potasio; clorato
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chlorate
Punto de fusión 356°C
Color Blanco
pH 5 to 6.5
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KClO3
Número UN UN1485
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Grado puriss.
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.34g/cu.cm