Learn More
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15673160 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
15673160 1 kg 1 Kg
15683160 2.5 kg 2.50 Kg
15693160 5 kg 5 Kg
15663160 12 kg 12 Kg
4 options
Código de producto. 15673160
Marca: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Carbonate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nombre IUPAC dipotasio carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus