Learn More
Carbonato de potasio, anhidro, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 10191480 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 GR
Código de producto. 10191480
Marca: Fisher Chemical P/4120/62
Solicitar formato a granel o personalizado
CK2O3, número de CAS-584-08-7, carbonato de potasa, ácido carbónico, sal dipotásica, dipotasio carbónico, carbonato de potasio, potasa, anhidro, sal de tártaro, 500 g, blanco, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 891°C
Color Blanco
pH 11.5 to 12
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.