Learn More
Carbonato de potasio, anhidro, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073409 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 GR
10647612 250 g 250 g
10637422 500 g 500 GR
10191480 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10647612
Marca: Fisher Chemical P/4120/50
Solicitar formato a granel o personalizado
CK2O3, número de CAS-584-08-7, carbonato de potasa, ácido carbónico, sal dipotásica, dipotasio carbónico, carbonato de potasio, potasa, anhidro, sal de tártaro, 500 g, blanco, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potasio carbónico, dipotasio carbónico, potasa, carbonato potásico, anhidro, ácido carbónico, sal de dipotasio, carbonato de potasa, carbonato de potasio, carbonato potásico, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 891 °C
Color Blanco
pH De 11.5 a 12
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.