Learn More
Carbonato de potasio, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077317 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
15530554 1 kg 1 Kg
15540554 5 kg 5 Kg
15550554 25 kg 25 Kg
3 options
Código de producto. 15530554
Marca: Thermo Scientific Acros 447620010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891.0°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2CO3
Índice Merck 15,774
Información de solubilidad Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2.0% max.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, dipotassium salt