Learn More
Bromuro de potasio, TraceSELECT™, ≥99,99 % (base de metales), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15627440 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627440 25 g Frasco de polietileno 25 g
15617440 100 g Frasco de polietileno 100 g
2 options
Código de producto. 15627440
Marca: Honeywell-Fluka 9073725G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nombre IUPAC bromuro de potasio
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1383°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734°C
Color Incolora
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 656g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9995% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Solid
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Densidad In water 2.73g/cm3 at 20°C