missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Bromide, puriss p.a, ACS, ≥99.5% (AT), Honeywell Fluka™

Código de producto. 15665910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15665910

Marca: Honeywell-Fluka 60093250G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.5% (AT)

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nombre IUPAC potasio; bromuro
SMILES [K+].[Br-]

Especificaciones

Punto de ebullición 1383°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734°C
Color De incoloro a blanco
pH 5.0 to 8.8
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (AT)
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densidad 2.73g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado