Learn More
Bromuro de potasio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11410552 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11410552 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11410552
Marca: MP Biomedicals 0219142691
Se utiliza en diversas aplicaciones, como la espectroscopia y la transmisión por infrarrojos. El bromuro de potasio, MP Biomedicals es una sal química que sirve como fuente de bromo en reactivos de laboratorio y en la bromación más ecológica de compuestos de 1,3-dicarbonilo. También se utiliza para r
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 2-3-7758
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Bromide, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium bromide