Learn More
Bromuro de potasio, (cristalino/uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11490542 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11490542
Marca: MP Biomedicals 0219142680
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nombre IUPAC bromuro de potasio
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Forma física Crystalline
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119
Grado Reactivo ACS