Learn More
Disco óptico de cristal de bromuro de potasio 25 x 4 mm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide crystal optic disc |
| Nombre de nota | Polished on both sides |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Número MDL | MFCD00011358 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,glycerol. Slightly soluble in ethanol and diethylether. |