Learn More
Bromuro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42948 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269750 500 g Frasco de plástico 500 GR
10668144 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
2 options
Código de producto. 10269750
Marca: Thermo Scientific Acros 424075000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nombre IUPAC bromuro de potasio
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales, polvo cristalino, sólido cristalino y/o trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KBr
Índice Merck 15, 7739
Información de solubilidad Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 119
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C
Información de descomposición >800°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide