Learn More
Potassium Bromide, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15608070 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15608070 500 g Frasco de polietileno 500 g
15698060 1 kg Poly bottle 1 Kg
2 options
Código de producto. 15608070
Marca: Honeywell Research Chemicals P9881500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nombre IUPAC potasio; bromuro
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1383°C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734°C
Color Incolora
pH 5.0 to 8.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densidad 2.73g/cu.cm at 20°C