Learn More
Bisulfato de potasio, puriss, p.a., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15613350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
15613350 50 kg 50 Kg
15603350 500 g 500 g
15693340 1 kg 1 Kg
15623350 6 x 1 kg paquete de 6
4 options
Código de producto. 15613350
Marca: Honeywell-Fluka 3126050KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a.,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
Punto de fusión 214°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal K4Fe(CN)6 · 3H2O
Número UN UN2509
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza >99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.32 g/mL at 25 °C(lit.)