Learn More
Potassium Bicarbonate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071921 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
15622370 100 g 100 g
15642370 500 g 500 g
15632370 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15622370
Marca: Honeywell-Fluka 237205100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent, powder, crystals or granules, 99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bicarbonate
Forma física Powder, Crystals and/or Granules
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS