Learn More
Bicarbonato de potasio, base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, Honeywell™
Código de producto. 15665510 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665510 250 g Frasco de polietileno 250 g
15675510 50 g Frasco de polietileno 50 g
2 options
Código de producto. 15665510
Marca: Honeywell Research Chemicals 431583250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, base seca del 99,7 al 100,5 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bicarbonate
Punto de fusión 100°C to 120°C
Color Blanco
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Información de solubilidad In water 333g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.95% (trace metals basis)
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 2.17g/cm3 at 20°C