Learn More
Benzofurazán-5-trifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11317659 1 g 1 g
11327659 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11317659
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28304.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1225608-24-1
Fórmula molecular C6H3BF3KN2O
Peso molecular (g/mol) 226.007
Número MDL MFCD09800741
Clave InChI VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium benzofurazan-5-trifluoroborate, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-trifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yltrifluoroboranuide, amtb089, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoroboranuide, potassium benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-yltrifluoroborate, potassium 2,1,3-benzoxadiazol-5-yl trifluoro borate 1-
PubChem CID 46738069
Nombre IUPAC potasio; 2,1,3-benzoxadiazol-5-il(trifluoro)boranuida
SMILES [B-](C1=CC2=NON=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.01
Porcentaje de pureza 95%