Learn More
Potasio antimonil tartrato sesquihidrato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105363 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10174800 100 g Frasco de vidrio 100 g
10772841 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10105363
Marca: Thermo Scientific Acros 223800025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28300-74-5
Fórmula molecular C8H10K2O15Sb2
Peso molecular (g/mol) 667.87
Número MDL MFCD00167056
Sinónimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Índice Merck 15, 691
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.87
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2.7% max. (105°C)