Learn More
Acetato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10385900 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Unit Size:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10385900 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10234250 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10070300 2.5 kg Barril de plástico 2.50 KG
10080300 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10385900 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/3760/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Acetato de potasio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL 12458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Specifications
Punto de fusión 292°C
Color Blanco
pH 7.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo