Learn More
Potassium Acetate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642340 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642340 500 g Frasco de polietileno 500 g
15622340 100 g Frasco de polietileno 100 g
15632340 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 236497500G
Solicitar formato a granel o personalizado
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Número MDL MFCD00012458
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Acetate
Punto de fusión 292°C
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH3COOK
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Información de solubilidad Soluble in water, 98.2g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.57g/cu.cm at 25°C