Learn More
4-Metil-beta-estiriltrifluoroborato potásico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446850 5 g 5 g
11436850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17973.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 219718-86-2 | C9H9BF3K | 224.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219718-86-2
Fórmula molecular C9H9BF3K
Peso molecular (g/mol) 224.07
Número MDL MFCD02093982
Clave InChI IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide
PubChem CID 23666371
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-[(E)-2-(4-metilfenil)etenil]boranuida
SMILES [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Cantidad 5 g
Beilstein 7783635
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.08
Porcentaje de pureza 95%