Learn More
4-(Metoxicarbonilo)feniltrifluoroborato de potasio, 96 %
Código de producto. 15429925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429925 1 g 1 g
15439925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52588.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-(metoxicarbonil)feniltrifluoroborato de potasio se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705254-34-8
Fórmula molecular C8H7BF3KO2
Peso molecular (g/mol) 242.05
Número MDL MFCD04115741
Clave InChI IQYSKWRPRJKKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-methoxycarbonylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate, c8h7bf3o2.k, potassium 4-methoxycarbonyl trifluoroborate, trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxycarbonylphenyl boranuide, potassium trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-methoxycarbonyl phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-4-methoxycarbonylphenyl boranuide
PubChem CID 23716869
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-metoxicarbonilfenil)boranuida
SMILES [K+].COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.05
Porcentaje de pureza 96%