Learn More
4-Benciloxifeniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478387 1 g 1 g
15488387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51894.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850623-47-1
Fórmula molecular C13H11BF3KO
Peso molecular (g/mol) 290.134
Número MDL MFCD04115746
Clave InChI PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-benzyloxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoroboranuide, amtb209, potassium 4-benzyloxy phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro-4-phenylmethoxyphenyl boranuide, 1-potassium 4-benzyloxy phenyltrifluoroborate, potassium 4-benzyloxy phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 4-benzyloxy phenyl trifluoroboranuide
PubChem CID 23716867
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-fenilmetoxifenil)borohidruro
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-benzyloxyphenyltrifluoroborate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.13
Porcentaje de pureza 95%