Learn More
4-(Bencilaminocarbonil)feniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459375 1 g 1 g
15469375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51887.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2017555-07-4
Fórmula molecular C14H12BF3KNO
Peso molecular (g/mol) 317.16
Número MDL MFCD16293900
Clave InChI RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-benzylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-benzylcarbamoyl phenyl trifluoroboranuide, amtb218, c14h12bf3no.k, potassium 4-benzylamino-1-carbonyl-phenyl trifluoroborate
PubChem CID 71306520
Nombre IUPAC potasio; [4-(bencilcarbamoil)fenil]-trifluoroborohidruro
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-(benzylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.16
Porcentaje de pureza 95%