Learn More
2-Feniletiltrifluoroborato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495680 1 g 1 g
11405690 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25930.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 329976-74-1 | C8H9BF3K | 212.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329976-74-1
Fórmula molecular C8H9BF3K
Peso molecular (g/mol) 212.064
Número MDL MFCD09039257
Clave InChI SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium phenethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenethyl borate, potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide, pubchem11290, potassiumphenethyltrifluoroborate, trifluoropotassiophenethylboron v, potassium 2-phenethyltrifluoroborate, potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, potassium trifluoro 1-phenylethyl borate
PubChem CID 23697312
Nombre IUPAC potasio; trifluoro(2-feniletil)borohidruro
SMILES [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.06
Porcentaje de pureza 98%