missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Feniletiltrifluoroborato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11405690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11405690 5 g 5 g
11495680 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11405690

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25930.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 329976-74-1 | C8H9BF3K | 212.064 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 329976-74-1
Fórmula molecular C8H9BF3K
Peso molecular (g/mol) 212.064
Número MDL MFCD09039257
Clave InChI SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium phenethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenethyl borate, potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide, pubchem11290, potassiumphenethyltrifluoroborate, trifluoropotassiophenethylboron v, potassium 2-phenethyltrifluoroborate, potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, potassium trifluoro 1-phenylethyl borate
PubChem CID 23697312
Nombre IUPAC potasio; trifluoro(2-feniletil)borohidruro
SMILES [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.06
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.