Learn More
2,2'-Bitiofeno-5-trifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15417797 1 g 1 g
15427797 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15417797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37541.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD26142849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2,2'-bithiophene-5-trifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.17
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Air Sensitive