Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga Posture Mat™ para donde se trabaja sentado o de pie
Código de producto. p-7227292
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 cm
99 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17702498 70 cm cada uno
17712498 99 cm cada uno
2 options
Código de producto. 17702498
Marca: Notrax 426S7052GY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alfombrilla antifatiga The Posture Mat™ para escritorios donde se trabaja sentado o de pie excepcionalmente suave y cómoda para personas que trabajan de pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que la hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo independientes donde se trabaja sentado o de pie.
  • Alfombrillas antifatiga excepcionalmente suaves y cómodas para personas que trabajan de pie en posiciones principalmente estáticas con movimiento lateral limitado, lo que lo hace ideal para escritorios y estaciones de trabajo independientes donde se trabaja sentado o de pie
  • El rebote de la espuma produce un efecto de rebote energizante que estimula los controles automáticos de balance para mejorar la postura y los micromovimientos constantes para mantener el flujo sanguíneo
  • La alfombrilla antifatiga ideal para escritorios ajustables que combina estilo y comodidad principalmente para posiciones estacionarias, lo que la hace ideal para escritorios y estaciones de donde se trabaja sentado o de pie
  • Un asa integrada facilita el transporte o el bloqueo cuando no se utiliza
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 70 x 52 cm
Color Gris
Longitud (imperial) 2,3 ft
Longitud (métrico) 70 cm
Material PVC
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 52 cm