Learn More
Brady™ Poste y bases de plástico triangulares
Código de producto. 11701316
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro, amarillo
Rojo
Rojo, blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11701316 Blanco 1 paquete
11781306 Rojo 1 paquete
11731316 Rojo, blanco 1 paquete
11751316 Negro, amarillo 1 paquete
4 options
Código de producto. 11701316
Marca: Brady™ 292235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Post and Triangular Plastic Base is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts. Includes post and triangular plastic base (no cement).
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Triangular plastic base (no cement).
Especificaciones
Alternate Part Number BRADYPOST & NO CEMENT BASE WHITE
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Altura (imperial) 35.43 in.
Altura (métrico) 900 mm
Cantidad de embalaje 4 paquete
Forma Base triangular
Color Blanco
Tipo Poste con base de plástico triangular