Learn More
Brady™ Postes superiores
Descripción
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Top only.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Blanco |
| Tipo | Poste superior |