Learn More
Brady™ Poste y base de caucho
Código de producto. p-8006769
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro, amarillo
Rojo
Rojo, blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11721306 Rojo, blanco 1 paquete
11731306 Negro, amarillo 1 paquete
11751306 Blanco 1 paquete
11771306 Rojo 1 paquete
4 options
Código de producto. 11721306
Marca: Brady™ 256723
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Fillable Base.
Especificaciones
Alternate Part Number POST & RUBBER BASE RED/WHT PK 4
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Altura (imperial) 35.43 in.
Altura (métrico) 900 mm
Cantidad de embalaje 4 paquete
Color Rojo, blanco
Tipo Poste con base de caucho