Learn More
Brady™ Poste y base de caucho
Descripción
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Post and Fillable Base.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | POST & RUBBER BASE WHITE PK 4 |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Altura (imperial) | 35.43 in. |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Cantidad de embalaje | 4 paquete |
| Color | Blanco |
| Tipo | Poste con base de caucho |