Learn More
Smiths Medical Tubos de polietileno de calibre fino Portex™
Código de producto. p-8003285
Encompass
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10793527 0,28 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10793527
Marca: Smiths Medical 800/100/100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecemos suavidad, ligereza y una excelente resistencia química en el laboratorio. Los tubos de calibre fino de LDPE Smiths Medical™ Portex™ presentan un calibre liso que facilita la limpieza.
  • Ligeros y flexibles
  • Color translúcido
  • Calidad quirúrgica no tóxica, minimizan el trauma cuando se utilizan in vivo
  • Adecuados para el revestimiento de la fibra de vidrio en el sector de las telecomunicaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,28 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 0,61 mm
Longitud global (métrico) 30 m
Elongación 450 %
Para utilizar con (aplicación) Para el revestimiento de fibras de vidrio delicadas en el sector de las telecomunicaciones
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 164 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C