Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión portátil - Serie NVT
Código de producto. p-7085844 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16561640
Marca: OHAUS™ 30467838
Balanzas portátiles multifuncionales adecuadas para el pesaje diario
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Descripción Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
Capacidad 16,000.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 5.0000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Linealidad 5.0000 g
Modelo NVT16000M
Repetibilidad 5.0000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Modos de pesaje Gramo, Kilogramo y Quilate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Longitud (imperial) 9,80 in.
Longitud (métrico) 250,00 mm
Anchura (imperial) 9,50 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 9.100 in.
Anchura (métrico) 240,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 230.000 mm
Altura (imperial) 2,90 in
Altura (métrico) 74.000 mm
Fondo (imperial) 9,80 in.
Fondo de la cubeta (imperial) 6,900 in.
Fondo (métrico) 250,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 174.000 mm
Peso (imperial) 3.300 lb.
Peso (métrico) 1,500 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)