Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión portátil
Código de producto. p-7219035 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,200 g
10.200 g
120 g
2,200 g
220 g
3,200 g
320 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unidad
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unidad
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unidad
17247840 1,200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unidad
17257840 2,200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unidad
17267840 3,200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unidad
17277840 10.200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unidad
7 options
Código de producto. 17217840
Marca: OHAUS™ 30615581
Balanzas portátiles multifuncionales adecuadas para el pesaje diario
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la báscula.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Descripción Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.001 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Linealidad 0.003 g
Material Carcasa de ABS, bandeja de acero inoxidable, bloqueo de transporte, pies antideslizantes y ajustables, burbuja de nivelación
Modelo NV123
Repetibilidad 0.002 g
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F to 86°F, 80%RH, non-condensing¶operability guaranteed between 41°F to 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C, 80%RH, sin condensación¶operabilidad garantizada entre 5°C a 40°C
Tipo Balanzas portátiles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 204 x 104 mm
Longitud (imperial) 9.1 in.
Anchura (imperial) 8 in.
Altura (imperial) 4,2 in.
Diámetro de la cubeta exterior (imperial) 3.7 in.
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 93 mm
Peso (imperial) 2,2 lb.