Learn More
Hanna Instruments™ Medidores de pH/EC/TDS portátiles y resistentes al agua
Código de producto. p-8007104
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Detección de intervalo alto
Detección de intervalo bajo
Intervalo (conductividad):
De 0 a 3999 μS/cm
De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (TDS):
De 0 a 10 ppt (g/l)
De 0 a 2000 ppm (mg/l)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11713333
Marca: Hanna Instruments™ HI991300N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para medir el pH, la conductividad (EC), los sólidos disueltos totales (TDS) y la temperatura con una sola sonda. Los medidores de pH/EC/TDS portátiles y resistentes al agua Hanna Instruments™ están disponibles para mediciones de alto y bajo intervalo.
Este medidor multiparamétrico realiza lecturas de forma sencilla y rápida. Además, cabe en la palma de la mano. Desde la configuración hasta la calibración, todas las operaciones se realizan con solo dos botones. Cuenta con una pantalla LCD transparente y extragrande con mandos giratorios de fácil acceso para realizar cambios de calibración. Se utiliza una sola sonda amplificada previamente para todos los parámetros.
  • Resistente al agua y con clasificación para condiciones de IP 67
  • Fácil limpieza y mantenimiento
  • Pantalla LCD de varios niveles
  • Mensajes con tutoriales que aparecen en pantalla para la calibración y la configuración
  • Compensación automática de temperatura
  • Calibración automática de pH de uno o dos puntos
  • BEPS: Alerta al usuario en caso de que la batería se esté agotando y pueda afectar negativamente a las lecturas
  • El porcentaje de la batería se muestra durante el inicio
  • Compacto, con alta resistencia general y al agua
  • Valores de reconocimiento de tampones programados previamente, factores TDS y coeficientes de temperatura
Especificaciones
Incluye Sonda HI1288, cable de 1 m, maletín de transporte resistente e instrucciones
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C/±1 °F
Exactitud (pH) ± 0,01
Para utilizar con (aplicación) Detección de intervalo bajo
Calibración Automático
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±1999
Resolución (mV) ± 1999 mV
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0 °F a 140,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/F
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad IP 67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 × 80 × 36 mm
Peso (métrico) 205 g
Peso (imperial) 7,2 oz
Garantía 2 años (sonda de 6 meses)
Teclado Dos botones
Exactitud (conductividad) ±2% F.S.
Material PVC
Tipo de sonda Estructura de PVC HI1288, sonda multiparamétrica amplificada previamente con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m
Intervalo (conductividad) De 0 a 3999 μS/cm
Intervalo (TDS) De 0 a 2000 ppm (mg/l)
Resolución Factor de conversión de TDS: Desde 0,45 hasta 1,00
Resolución (conductividad) 1 μS/cm
Resolución (TDS) 1 ppm (mg/l)
Intervalo de detección pH de 0 a 14
Compensación de la temperatura pH: automático; EC/TDS: automático con β ajustable de 0 a 2,4 %/°C
Batería, tipo 1,5 V (3) AAA, apagado automático después 8 de minutos sin utilizarse
Tipo Medidor portátil de temperatura/pH/TDS/EC
Duración de la batería 500 h
Exactitud (TDS) ± 2 % de la escala completa