Learn More
Hanna Instruments™ Medidores de pH/EC/TDS portátiles y resistentes al agua
Código de producto. 11723333
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Detección de intervalo alto
Detección de intervalo bajo
Intervalo (conductividad):
De 0 a 3999 μS/cm
De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (TDS):
De 0 a 10 ppt (g/l)
De 0 a 2000 ppm (mg/l)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Code produit. Para utilizar con (aplicación) Intervalo (conductividad) Intervalo (TDS) unitSize
11723333 Detección de intervalo alto De 0,00 a 20,00 mS/cm De 0 a 10 ppt (g/l) 1 PCS
11713333 Detección de intervalo bajo De 0 a 3999 μS/cm De 0 a 2000 ppm (mg/l) 1 PCS
10142321 Detección de intervalo alto De 0,00 a 20,00 mS/cm De 0 a 10 ppt (g/l) cada uno
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11723333
Marque: Hanna Instruments™ HI991301N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diseñados para medir el pH, la conductividad (EC), los sólidos disueltos totales (TDS) y la temperatura con una sola sonda. Los medidores de pH/EC/TDS portátiles y resistentes al agua Hanna Instruments™ están disponibles para mediciones de alto y bajo intervalo.
Este medidor multiparamétrico realiza lecturas de forma sencilla y rápida. Además, cabe en la palma de la mano. Desde la configuración hasta la calibración, todas las operaciones se realizan con solo dos botones. Cuenta con una pantalla LCD transparente y extragrande con mandos giratorios de fácil acceso para realizar cambios de calibración. Se utiliza una sola sonda amplificada previamente para todos los parámetros.
  • Resistente al agua y con clasificación para condiciones de IP 67
  • Fácil limpieza y mantenimiento
  • Pantalla LCD de varios niveles
  • Mensajes con tutoriales que aparecen en pantalla para la calibración y la configuración
  • Compensación automática de temperatura
  • Calibración automática de pH de uno o dos puntos
  • BEPS: Alerta al usuario en caso de que la batería se esté agotando y pueda afectar negativamente a las lecturas
  • El porcentaje de la batería se muestra durante el inicio
  • Compacto, con alta resistencia general y al agua
  • Valores de reconocimiento de tampones programados previamente, factores TDS y coeficientes de temperatura
Spécification
Incluye Sonda HI1288, cable de 1 m, maletín de transporte resistente e instrucciones
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C/±1 °F
Exactitud (pH) ± 0,01
Para utilizar con (aplicación) Detección de intervalo alto
Calibración Automático
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0 °F a 140,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/F
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad IP 67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 × 80 × 36 mm
Peso (métrico) 205 g
Peso (imperial) 7,2 oz
Garantía 2 años (sonda de 6 meses)
Teclado Dos botones
Exactitud (conductividad) ±2% F.S.
Material PVC
Tipo de sonda Estructura de PVC HI1288, sonda multiparamétrica amplificada previamente con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (TDS) De 0 a 10 ppt (g/l)
Resolución Factor de conversión de TDS: Desde 0,45 hasta 1,00
Resolución (conductividad) 0,01 mS/cm
Resolución (TDS) 0,01 ppt (g/l)
Intervalo de detección pH de 0 a 14
Compensación de la temperatura pH: automático; EC/TDS: automático con β ajustable de 0 a 2,4 %/°C
Batería, tipo 1,5 V (3) AAA, apagado automático después 8 de minutos sin utilizarse
Tipo Medidor portátil de temperatura/pH/TDS/EC
Duración de la batería 500 h
Exactitud (TDS) ± 2 % de la escala completa
Afficher plus Afficher moins