Learn More
Hanna Instruments™ Medidor portátil de temperatura/pH/TDS/EC
Código de producto. 10421844
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
145 x 80 x 36 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10421844 145 x 80 x 36 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10421844
Marca: Hanna Instruments™ HI98115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medidor portátil, resistente al agua y económico para el análisis de agua. El medidor de pH/EC/TDS/temperatura de portátil Hanna Instruments™ utiliza botones simplificados y específicos y una pantalla LCD.
  • Sonda con sensores de pH 3 en 1, EC/TDS y temperatura
  • Electrodo de pH amplificado para la inmunidad al ruido eléctrico, incluso de balastos y bombas
  • LCD grande con instrucciones
Especificaciones
Exactitud (conductividad) 10 μS/cm
Para utilizar con (aplicación) pH, conductividad, sólidos disueltos totales, temperatura
Calibración Manual con 1 punto (todos los parámetros excepto la temperatura)
Puntos de calibración 1
Intervalo (conductividad) De 0 a 6000 μS/cm
Resolución (conductividad) ± 2% a escala completa
Compensación de la temperatura Automático, de 0 a 50 °C con β = 2 %/°C (solo EC/TDS)
Intervalo (TDS) 0 to 3000 mg/L (ppm)
Resolución (TDS) 10 ppm (mg/l)
Exactitud (TDS) ± 2% a escala completa
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 80 x 36 mm
Peso (métrico) 230 g
Garantía 2 años
Tipo de sonda Estructura de polipropileno HI 1285-5, sonda multiparámetrica amplificada previamente con sensor de temperatura interno, conector DIN de 8 pines y cable de 1 m (incluido)
Resolución (pH) 0,1 pH
Tipo Medidor portátil de temperatura/pH/TDS/EC
Duración de la batería Aproximadamente 100 horas de uso continuo
Tensión 9 V