Learn More
Esculape Laboratoire™ Frascos de lavado ocular para primeros auxilios
Código de producto. p-8001254
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
500 mL
Composición:
Solución isotónica estéril
Solución oftálmica estéril
Incluye:
Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml
Tapa, estuche de almacenamiento y asa para cinturón con maletín de transporte
Tapa, estuche de almacenamiento y maletín de transporte
Tapón
Cantidad:
10 paq
12 paquete
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Composición Incluye Cantidad unitSize
11769102 200 mL Solución isotónica estéril Tapa, estuche de almacenamiento y maletín de transporte Unidad cada uno
11749522 500 mL Solución oftálmica estéril Tapón 12 paquete paquete de 12
11962875 200 mL Solución isotónica estéril Tapa, estuche de almacenamiento y asa para cinturón con maletín de transporte Unidad cada uno
11759522 200 mL Solución oftálmica estéril Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml Unidad cada uno
11997625 200 mL Solución oftálmica estéril Tapón Unidad cada uno
11891553 200 mL Solución oftálmica estéril Tapón 10 paq paquete de 10
6 options
Código de producto. 11769102
Marca: Esculape Laboratoire™ 8205250
Los frascos de lavado ocular para primeros auxilios Esculape™ tienen un maletín de transporte con una presilla para facilitar su transporte.
  • Estuche de almacenamiento
  • Contienen solución isotónica estéril
  • Las puntas de pipeta ergonómicas
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Composición Solución isotónica estéril
Para utilizar con (aplicación) Lavaojos portátil
Incluye Tapa, estuche de almacenamiento y maletín de transporte
Cantidad Unidad
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 200 mL