Learn More
Ohaus™ Balanzas portátiles Traveler™
Código de producto. 11761268 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
150 g
300 g
500 g
1500 g
3000 g
5000 g
Legibilidad:
0,010000 g
0,100000 g
1,000000 g
Modelo:
TA1501
TA152
TA3001
TA302
TA5000
TA501
TA502
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
11761268 5000 g 1,000000 g TA5000 cada uno
11791258 150 g 0,010000 g TA152 cada uno
11701268 300 g 0,010000 g TA302 cada uno
11741268 1500 g 0,100000 g TA1501 cada uno
11751268 3000 g 0,100000 g TA3001 cada uno
15379052 500 g 0,100000 g TA501 cada uno
11711268 500 g 0,010000 g TA502 cada uno
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11761268
Marke: Ohaus™ 72202489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Produce resultados de pesaje precisos y fiables en una balanza pequeño y cómodo. Las balanzas portátiles Ohaus™ Traveler™ han sido diseñadas con un exclusivo protector de pantalla que ofrece capacidad de pesaje mientras se utilizan, y se pueden apilar. Disponibles en diversas capacidades.
El exclusivo protector contra turbulencias del modelo Traveler™ es lo que diferencia a esta balanza portátil. El diseño de pesaje protege de las disrupciones a la célula de carga para garantizar la precisión del pesaje. Con la combinación correcta de rendimiento y características, el modelo Traveler es un gran valor para todas las aplicaciones básicas de pesaje.
  • Protector contra turbulencias: Diseñado con una pieza central fácil de retirar que protege en entornos difíciles manteniendo la velocidad de pesaje
  • Apilable: El diseño exclusivo del protector contra turbulencias se ha diseñado teniendo en cuenta el almacenamiento y permite apilar las balanzas cuando no se utilizan
  • Bandeja para pesar integrada: Se puede retirar la pieza central del protector contra turbulencias para convertirlo en una bandeja al darle la vuelta ’
  • Conectividad USB o RS232: Diseñado con opciones de interfaz fáciles de instalar que proporcionan un resultado transmitido a una impresora Ohaus o a un ordenador
  • Batería o alimentación de CA: Utiliza cuatro (4) pilas AA con desconexión automática o también puede funcionar con la fuente de alimentación de CA incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS232 (disponible como accesorio) USB (disponible como accesorio)
Descripción Balanza electrónica, TA5000
Capacidad 5000 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 1,000000 g
Formato Gramo, Newton
Para utilizar con (aplicación) En un aula o laboratorio
Incluye Protector contra turbulencias, adaptador de CA, pesar debajo del gancho, bloqueo para transporte, abrazadera de seguridad, interruptor de bloqueo manual
Linealidad 1,000000 g
Material Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable
Modelo TA5000
Forma de la cubeta Cuadrada
Repetibilidad 1,000000 g
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Tipo Balanza electrónica portátil
Dimensiones (Pr x An x Al) 224 x 149 x 73 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 224,00 x 149,00 x 73,000 mm
Longitud (imperial) 8,80 in
Longitud (métrico) 224,00 mm
Anchura (imperial) 5,90 in
Anchura (métrico) 149,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 124 mm
Altura (imperial) 2,90 in
Altura (métrico) 73,000 mm
Fondo (imperial) 8,80 in
Fondo (métrico) 224,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 123 mm
Peso (métrico) 1,3 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.