Learn More
Ohaus™ Balanza electrónica portátil
Código de producto. 15369052 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Modelo: TA301; Capacidad: 300 g
Código de producto.
15369052 Modelo: TA301; Capacidad: 300 g
1 options
Código de producto. 15369052
Marca: Ohaus™ 72202484
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS232 (disponible como accesorio) USB (disponible como accesorio)
Descripción Balanza electrónica, TA301
Capacidad 300 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 0,100000 g
Formato Gramo, Newton
Para utilizar con (aplicación) En un aula o laboratorio
Linealidad 0,100000 g
Material Carcasa de ABS
Modelo TA301
Repetibilidad 0,100000 g
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Tipo Balanza electrónica portátil
Dimensiones (Pr x An x Al) 224 x 149 x 73 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 224,00 x 149,00 x 73,000 mm
Longitud (imperial) 8,80 in
Longitud (métrico) 224,00 mm
Anchura (imperial) 5,90 in
Anchura (métrico) 149,00 mm
Altura (imperial) 2,90 in
Altura (métrico) 73,000 mm
Fondo (imperial) 8,80 in
Fondo (métrico) 224,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 120 mm
Requisitos eléctricos Adaptador de CA