Learn More
Hanna Instruments™ Medidor portátil de temperatura/TDS/EC
Descripción
- Medidor de EC/TDS portátil de intervalo rango resistente al agua
- Adecuado para su uso en aplicaciones tan diversas como el tratamiento de aguas residuales, ósmosis inversa y HVAC
- Mide la conductividad de bajo intervalo en μS/cm y TDS en ppm
- La gran pantalla LCD de varios niveles muestra las guías principales de lectura, la temperatura y la calibración simultáneamente
- Calibración automática con un solo botón (conductividad o TDS)
- Compensación automática de la temperatura con coeficiente de corrección de temperatura ajustable, β
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (conductividad) | ± 2% a escala completa |
| Calibración | Automático, un punto a 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7) |
| Puntos de calibración | 1 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 3999 μS/cm |
| Resolución (conductividad) | 1 μS/cm |
| Compensación de la temperatura | Automático, de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) con β ajustable de 0,0 a 2,4 %/°C con 0,1 % |
| Intervalo (TDS) | De 0 a 2000 ppm (mg/l) |
| Resolución (TDS) | 1 ppm (mg/l) |
| Exactitud (TDS) | ± 2% a escala completa |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Mostrar más |