Learn More
Brady™ Marcador autoluminado de escritura Porta-Pack™
Código de producto. 10179092
Click to view available options
Altura (métrico):
39,7 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 10179092
Marca: Brady™ 035552
Three different Porta-Pack™ Write-on Self-laminating Marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
  • Porta-Pack™ books are a convenient way to ensure the wire markers you need are always on hand.
  • Transparent portion of label over-wraps provides a snug fitting, self-laminating shield that resists oil, water and solvents.
  • Labels can be used for applications above or below ground.
  • Three different marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979
Descripción Porta-Pack Wire Marker Books - Self-laminating Markers
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color Black on White, Transparent
Acabado Mate
Formato Label
Material Self-laminating Vinyl
Print Technology Dot Matrix
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Esterilidad Non-sterile
Mostrar texto A-Z,0-15,+,-,/
Para utilizar con (aplicación) Wire and cable labelling
Incluye 10 markers of each legend
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 450 Labels/Pk.
Cantidad 450 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 38 x 5.50 mm
Longitud (imperial) 1.56 in.
Anchura (imperial) 0.22 in.
Anchura (métrico) 5.5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0.22 in.
Altura (imperial) 1.56 in.
Altura (métrico) 39,7 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Alternate Part Number PWS-PK-2