Descripción
La resina POROS XS es la primera resina de alta capacidad y alta resolución que permite una carga de más de 100 mg/ml en presencia de hasta 15 mS/cm de NaCl, al tiempo que ofrece una capacidad de separación sin precedentes.
La resina POROS XS, una importante mejora en los intercambiadores catiónicos tradicionales, establece la referencia para la cromatografía de intercambio catiónico.
- La capacidad de unión dinámica permite reducir el tamaño de la columna, reducir el espacio, disminuir el uso del tampón y reducir el ciclo
- La alta resolución permite un mejor rendimiento del producto y una mejor eliminación de impurezas
- La sólida tolerancia a la sal permite mejorar la flexibilidad del proceso, la alineación y la optimización del flujo del proceso
- Las respuestas de baja contrapresión y presión lineal ayudan a mejorar la escalabilidad
- El gránulo polimérico rígido con química de superficie covalente facilita la manipulación y el empaquetado, y proporciona una estabilidad física y química superior, lo que se traduce en un proceso de fabricación resistente
Capacidad de unión dinámica
La resina POROS XS tiene una alta capacidad de unión de más de 100 mg/ml, con una penetración del 5 %, en una amplia gama de condiciones de proceso. La figura 1 demuestra una capacidad de unión sin precedentes en una amplia gama de condiciones de pH y sal. Se logró una mayor capacidad de unión dinámica mediante la optimización de la estructura de poros de las partículas base y la química de la superficie.
Alta resolución.
Con un tamaño de partículas optimizado de 50 μm, la resina POROS XS mantiene la capacidad de resolución superior de la resina POROS HS (Figura 2) y deja atrás los desafiantes niveles de impureza asociados a procesos de título alto. La resolución es constante en una amplia gama de caudales operativos (Figura 3) y se mantiene independientemente de la carga de proteínas (Figura 4).
Sólida tolerancia a la sal
La resina POROS XS tiene una capacidad de proteínas alta y uniforme en una amplia gama de concentraciones de sal de hasta 150 mM de NaCl (15 mS/cm de conductividad). La capacidad de incorporar columnas bajo una mayor conductividad reduce o ayuda a eliminar la dilución de los flujos de alimentación de las columnas o la eliminación de operaciones unitarias, como la filtración de flujo tangencial. La capacidad iónica de superficie optimizada de la resina POROS XS minimiza la unión competitiva entre la proteína de interés y el contraión, lo que resulta en una tolerancia superior a la sal.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 L |
| Línea de productos | POROS |
| Tamaño de partículas | 50 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fase estacionaria | Fase de intercambio iónico XS |
| Formato | Medios a granel |